2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Synonyms: 2-Cyano-3-fluoroaniline
003982-25G 003982-100G
FLUO003982-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003982-25G FLUO003982-100G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00015477
Numéro CAS: 77326-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité