2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
024191-25G 024191-5G
FLUO024191-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024191-25G FLUO024191-5G
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00158947
Numéro CAS: 36764-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité