o-Tolidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 86 EUR InStock
A17837.14 A17837.22
o-Tolidine ≥98%
o-Tolidine
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Point d'ébullition: 300…301 °C
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: ∼1.234 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 244 °C (471 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9514
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité