o-Tolidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
EHERC12726000EA 81.9 EUR InStock
EHERC12726000
o-Tolidine
o-Tolidine
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Point d'ébullition: ∼361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité