4-Amino-3-fluorobenzonitrile
013035-5G 013035-25G
FLUO013035-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013035-5G FLUO013035-25G
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055559
Numéro CAS: 63069-50-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité