Bromure de 1-butylpyridinium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
H26995.18 H26995.06
H26995.18EA 198 EUR InStock
H26995.18 H26995.06
Bromure de 1-butylpyridinium ≥99%
Bromure de 1-butylpyridinium
Purity: 99% CAS No.: 874-80-6 Molecular Formula: C9H14BrN Formula Weight: 216.12 Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD00671496
Formule: C₉H₁₄BrN
MW: 216,12 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671496
Numéro CAS: 874-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité