2,4,6-Triméthylbenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11882.06 A11882.14
A11882.06EA 64.3 EUR InStock
A11882.06 A11882.14
2,4,6-Triméthylbenzonitrile ≥98%
2,4,6-Triméthylbenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2571-52-0 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Melting Point: 50-55° Boiling Point: 79-80°/2mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016378
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 50…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016378
Numéro CAS: 2571-52-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité