Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile


008675-5G 008675-25G
FLUO008675-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008675-5G FLUO008675-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile


Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼124 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00192177
Numéro CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité