2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
013092-25G 013092-5G
FLUO013092-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013092-25G FLUO013092-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038715
Numéro CAS: 34667-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité