2-Fluoro-5-iodobenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26172.06EA 144 EUR InStock
H26172.06 H26172.03
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094225
Numéro CAS: 351003-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité