2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
CFF202.5 CFF202.25 006297-1G 006297-5G 006297-25G
CHMPCFF202.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF202.5 CHMPCFF202.25 FLUO006297-1G FLUO006297-5G FLUO006297-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00042299
Numéro CAS: 17417-09-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité