2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00351DA TL00351EA
MAYBTL00351DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00351DA MAYBTL00351EA
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00042299
Numéro CAS: 17417-09-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité