Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A11576.06EA 131 EUR InStock
A11576.06
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile


Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015478
Numéro CAS: 79544-29-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité