2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
006244-1G 006244-5G 006244-25G
FLUO006244-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006244-1G FLUO006244-5G FLUO006244-25G
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48.5…50.5 °C
Numéro MDL: MFCD00015478
Numéro CAS: 79544-29-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité