Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A14566.06EA 131 EUR InStock
A14566.06
2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile


Formule: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068201
Numéro CAS: 175204-06-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité