4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
A11301.06 A11301.09 A11301.14
A11301.06EA 81.6 EUR InStock
A11301.06 A11301.09 A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 96784-54-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 78-84° Beilstein Reference: 2443778 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017615
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 78…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017615
Numéro CAS: 96784-54-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité