4,4'-Diméthoxybenzile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(4-méthoxyphényl)éthanedione
A10594.14EA 124 EUR InStock
A10594.14 A10594.06 A10594.22
4,4'-Diméthoxybenzile ≥98%
4,4'-Diméthoxybenzile
Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Point d'ébullition: 215…219 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 132…134 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008405
Numéro CAS: 1226-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité