2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
Fournisseur: Molekula
MOLE25440537-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25440537-25G
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
Formule: C₅H₉Cl₂N₃
MW: 182,05 g/mol
Point de fusion: 264 °C
Numéro MDL: MFCD00040818
Numéro CAS: 26878-35-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité