2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05599.06EA 56.6 EUR InStock
L05599.06 L05599.14
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté 97%
2,5-Diaminopyridine dichlorhydraté
Formule: C₅H₉Cl₂N₃
MW: 182,05 g/mol
Point de fusion: ∼ 264 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040818
Numéro CAS: 26878-35-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité