Acide 2-aminoisobutyrique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
A13021.14 A13021.22 A13021.30
A13021.14EA 45.2 EUR InStock
A13021.14 A13021.22 A13021.30
Acide 2-aminoisobutyrique 99%
2-Aminoisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 62-57-7 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 506496 Merck Reference: 14,445 MDL No.: MFCD00008049
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008049
Numéro CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 14,445
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité