DL-α-Phénylalanine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10132.14 A10132.22 A10132.36
A10132.14EA 32.1 EUR InStock
A10132.14 A10132.22 A10132.36
DL-α-Phénylalanine ≥99%
DL-α-Phénylalanine
Purity: 99% CAS No.: 150-30-1 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 266° dec. Beilstein Reference: 1910407 Merck Reference: 14,7271 MDL No.: MFCD00064225
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 266 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064225
Numéro CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 14,7271
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité