DL-Alanine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-Alanine(±)-AlanineH-DL-Ala-OHDL-α-Alanine
ACRO159091000EA 45.6 EUR InStock
ACRO159091000 ACRO159095000
DL-Alanine 99%
DL-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point de fusion: 272…275 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064408
Numéro CAS: 302-72-7
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (C=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité