DL-Alanine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: α-Alanine(±)-AlanineH-DL-Ala-OHDL-α-Alanine
ROTH9798.1EA 49.9 EUR InStock
ROTH9798.1
DL-Alanine
DL-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064408
Numéro CAS: 302-72-7
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité