Acide 2-bromoisobutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 28.1 EUR InStock
A15854.14 A15854.22 A15854.36
Acide 2-bromoisobutyrique ≥98%
Acide 2-bromoisobutyrique
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004168
Numéro CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1421
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité