Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20303.03EA 81.7 EUR InStock
L20303.03
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094997
Numéro CAS: 381248-04-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité