2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19284.06 L19284.14
L19284.06EA 46.8 EUR InStock
L19284.06 L19284.14
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine 96%
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 70258-18-3 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Beilstein Reference: 1635690 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00125366
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125366
Numéro CAS: 70258-18-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité