Acide 2-fluoroisobutyrique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25837.MD H25837.03
H25837.MDEA 57 EUR InStock
H25837.MD H25837.03
Acide 2-fluoroisobutyrique 95%
Acide 2-fluoroisobutyrique
Purity: 95% CAS No.: 63812-15-7 Molecular Formula: C4H7FO2 Formula Weight: 106.10 Refractive Index: 1.3850 Boiling Point: 57-58°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD03452788
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Point d'ébullition: 57…58 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452788
Numéro CAS: 63812-15-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité