Acide 2-fluoroisobutyrique
013150-1G 013150-5G
FLUO013150-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013150-1G FLUO013150-5G
Acide 2-fluoroisobutyrique
Acide 2-fluoroisobutyrique
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452788
Numéro CAS: 63812-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité