β-Alanine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-Bala-OHH-β-Ala-OH
MOLEM12123234EA 0 EUR InStock
MOLEM12123234
β-Alanine
β-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008200
Numéro CAS: 107-95-9
Merck Index: 13,00204
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité