Cholestérol (de la lanoline -graisse de laine), en poudre Ph. Eur., BP, JP, NF, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.03672.5000EA 3650 EUR InStock
1.03672.5000
Cholestérol (de la lanoline -graisse de laine), en poudre Ph. Eur., BP, JP, NF, très pur, SAFC®
Cholestérol
Formule: C₂₇H₄₆O
MW: 386,66 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
Merck Index: 13,02221
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité