5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
350330050 350330250
ACRO350330050EA 35.5 EUR InStock
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…165 °C
Numéro MDL: MFCD00460094
Numéro CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité