(±)-Acide 3-hydroxybutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 102 EUR InStock
H30426.06 H30426.14
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique ≥98%
(±)-Acide 3-hydroxybutyrique
Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004546
Numéro CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 14,4816
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité