Acide 3-pyridinemétaborique
Fournisseur: Molekula
MOLE64386247-1GEA 0 EUR InStock
MOLE64386247-1G
Acide 3-pyridinemétaborique
Acide 3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674177
Numéro CAS: 1692-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité