Acide 3-pyridinemétaborique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15040.03EA 66.9 EUR InStock
L15040.03 L15040.06
Acide 3-pyridinemétaborique
Acide 3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00674177
Numéro CAS: 1692-25-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité