5α-Cholestane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
165600010 165602500 165600050
ACRO165600010EA 256 EUR InStock
ACRO165600010 ACRO165602500 ACRO165600050
5α-Cholestane 98+%
5α-Cholestane
Formule: C₂₇H₄₈
Point d'ébullition: 250 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 0,9133 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066412
Numéro CAS: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +23° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité