5α-Cholestan-3-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08726.03 L08726.06
L08726.03EA 68.4 EUR InStock
L08726.03 L08726.06
5α-Cholestan-3-one ≥97%
5α-Cholestan-3-one
Purity: 97% CAS No.: 566-88-1 Molecular Formula: C27H46O Formula Weight: 386.66 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2625580
Formule: C₂₇H₄₆O
MW: 386,66 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065901
Numéro CAS: 566-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité