Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Heptamolybdate d'ammonium
87770.290EA 107 EUR InStock
87770.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702
Ammonium heptamolybdate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité