Baryum hydroxyde 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
ROTHN054.1EA 57.9 EUR InStock
ROTHN054.1
Baryum hydroxyde 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Baryum hydroxyde
Formule: H₂BaO₂
MW: 171,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité