Baryum hydroxyde 0.15 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009401
Fournisseur: VWR Chemicals
87785.290EA 94.8 EUR InStock
87785.290
Baryum hydroxyde 0.15 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009401
Baryum hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₂BaO₂
MW: 171,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité