Chloramphénicol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20841.14EA 44.9 EUR InStock
B20841.14 B20841.22
Chloramphénicol ≥99%
Chloramphénicol
Inhibitor of translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323,13 g/mol
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
Merck Index: 14,2077
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité