Chloramphénicol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
227920250 227921000 227925000
ACRO227920250EA 51.8 EUR InStock
ACRO227920250 ACRO227921000 ACRO227925000
Chloramphénicol 98%
Chloramphénicol
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…153 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +18.5° to +20.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité