Anhydride heptafluorobutyrique réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Danger
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
701110.201 701110.110 701110.510
MANA701110.201EA 275 EUR InStock
MANA701110.201 MANA701110.110 MANA701110.510
Anhydride heptafluorobutyrique réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
Heptafluorobutyric anhydride
Acylation with HFBA can be used for alcohols, phenols, carboxylic acids, amines, amino acids and steroids forming volatile, stable derivatives suited for GC-FID as well as for GC-ECD detection.
  • Addition of halogenated carbons enhances detectability by GC-ECD
  • Derivatives are hydrolytical stable
  • Increased sensitivity by adding molecular weight
Formule: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.653 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
ONU: 3316
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité