Potassium chlorure 0.2 M KCl ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Chlorure de potassium
34262-1LEA 142 EUR InStock
34262-1L
Potassium chlorure 0.2 M KCl ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité