Potassium chlorure 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride
03331.7000 03331.2000 03331.3000 03331.5000 03331.6000
KRAF03331.7000EA 0 EUR InStock
KRAF03331.7000 KRAF03331.2000 KRAF03331.3000 KRAF03331.5000 KRAF03331.6000
Potassium chlorure 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité