Chlorure de phénoxyacétyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Phenoxyacetyl chloride
A13761.18 A13761.30
A13761.18EA 68.4 EUR InStock
A13761.18 A13761.30
Chlorure de phénoxyacétyle ≥98%
Chlorure de phénoxyacétyle
Purity: 98% CAS No.: 701-99-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Irritating Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 607585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000726
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.235
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000726
Numéro CAS: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité