Plomb diacétate
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Plomb (II) acétate
REGEUSP3105EA 218 EUR InStock
REGEUSP3105
Plomb diacétate
Diacétate de plomb
Certifications: ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité