Gem Runner™ Reloadable Single Edge Blade Safety Dispenser
Fournisseur: Personna
Gem Runner™
PERSAGTL-7000-0000EA 698 EUR InStock
PERSAGTL-7000-0000
Gem Runner™ Reloadable Single Edge Blade Safety Dispenser
Blade Removers and Dispensers
Safety dispenser fits 0,009 and 0,012" single edge blades.
  • Great for high volume uses
  • Blades not included
Holds all Gem®3 and Gem®2 cartridges.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité