Portoirs pour microtubes, série Handyrack
Fournisseur: Greiner Bio-One
999291_1 999293_1 999203_1 999207_1
GREI999291_1EA 5.1 EUR InStock
GREI999291_1 212-0367 212-0369 212-0370
Portoirs pour microtubes, série Handyrack
Portoirs Tube Racks
PP.
Portoirs disponibles dans une gamme de couleurs pour une identification facile.
Handyrack 80
Plus grande contenance de microtubes et microtubes 0,5 ml à jupe.
Handyrack 96
IIdéal pour le pipetage depuis et vers les plaques 96 puits.
Informations de commande: les couvercles doivent être commandés séparément. Contactez-nous pour plus de détails sur les couvercles et autres couleurs de portoir disponibles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité