Microtubes à centrifuger
Fournisseur: Greiner Bio-One
616201_4000 623201_4000 667201_10000 716201_500 717201_500 616283_4000
211-2520EA 0 EUR InStock
211-2520 211-2521 211-2522 525-0489 525-0490 525-0488
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
PP.
  • Grande résistance chimique et thermique
  • Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
  • Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité