WHEATON® Screw Closures, Polypropylene
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEATON®
WHEAW015324EA 0 EUR InStock
WHEAW015324
WHEATON® Screw Closures, Polypropylene
Capuchons Bouchons pour flacons
Use these Polypropylene caps with glass/plastic bottles or vials.
  • Polyvinyl liners can be used with mild acids, alkalis, solvents and alcohols
  • Foamed polyethylene (PE) liner provides chemical resistance for acids, alkalis, solvents and alcohols
PTFE faced foamed PE liner ideal for use with high purity chemicals, strong acids and solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité